Få mere at vide
Importazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493258
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493258 10 mg -
16449806 50 mg -
16442696 25 mg -
16434526 100 mg -
16425987 5 mg 5mg
16420926 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16493258 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101091
MedChemExpress Importazole is a small molecule inhibitor of the nuclear transport receptor importin-β.
Importazole is a small molecule inhibitor of the nuclear transport receptor importin-β.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Importazole
Fysisk form Solid
CAS 662163-81-7
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22N4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (103.64 mM)
SMIL CC(NC1=C2C=CC=CC2=NC(N3CCCC3)=N1)C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 318.42
Formel vægt 318.42
Procent renhed 99.69%