Få mere at vide
Thermo Scientific™ Imperial™ Proteinfarvning
Artikelnummer. p-4530022 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 l
3 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 3
Artikelnummer. 10006123
Brand: Thermo Scientific™ 24615
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Registrer proteiner i lav-nanogram-området med denne brugsklare, in-gel, kolorimetriske farve, der er formuleret til at levere hurtig og følsom SDS-PAGE-farvning.
Thermo Scientific™ Imperial Protein Stain er en unik, klar-til-brug kolorimetrisk farvning formuleret med coomassie dye R-250, der leverer hurtig og følsom total proteinfarvningsydelse til lavt nanogram-niveau påvisning af proteiner i polyakrylamidelektroforesegeler.
Imperial Protein Stain er et coomassie-farvereagens til påvisning af proteinbånd i natriumdodecylsulfat polyacrylamidgelelektroforese (SDS-PAGE) og 2D-geler. Pletten er en unik formulering af coomassie brilliant blue R-250, der leverer væsentlige forbedringer i proteinfarvningsydelse sammenlignet med hjemmelavede eller andre kommercielle pletter. Farvning resulterer i intenst farvede proteinbånd, der er nemme at fotografere og dokumentere med gel-imagers. Dette reagens er en af de mest følsomme kolorimetriske pletter, der er tilgængelige, og detekterer let 3 til 6 nanogram protein pr. bånd. Imperial Protein Stain-protokollen bruger simple vandvaskningstrin frem for methanol/eddikesyrefiksering og affarvning, hvilket sparer værdifuld forberedelsestid og minimerer reagensomkostninger.
Højdepunkter:
  • Følsom– registrerer mindre end 3 ng protein pr. bånd med den forbedrede protokol (3 timer)
  • Hurtig– brugsklar reagens registrerer mindre end 6 ng protein pr. bånd på kun 20 minutter
  • Robust– yderst konsistent, reproducerbar proteinfarvningsteknik
  • Høj kontrast– intense lilla bånd er lettere at fotografere eller scanne end typiske coomassie blå pletter
  • Alsidig– kompatibel med downstream massespektrometri analyse og protein sekventering
  • Bekvem– kun vandvask; ingen syrefikserende eller methanol-affarvningsopløsninger påkrævet
  • Stabil– 1 års stuetemperaturstabilitet sikrer ensartet ydeevne og sparer plads i køleskabet
  • Fleksibel– juster farvnings- og vasketider for at opfylde tids- og følsomhedskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur.
Detektionssted In-Blot Detection, In-Gel Detection
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Coomassie
Produkttype Proteinfarvning
Produktlinje Imperial
Mængde 1 l
Målmolekyle Protein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • IMPERIAL PROTEIN STAIN, 1 L
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid, Ethyl alcohol