Få mere at vide
Thermo Scientific™ Imperial™ Proteinfarvning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Imperial Protein Stain er en unik, klar-til-brug kolorimetrisk farvning formuleret med coomassie dye R-250, der leverer hurtig og følsom total proteinfarvningsydelse til lavt nanogram-niveau påvisning af proteiner i polyakrylamidelektroforesegeler.
Højdepunkter:
Følsom– registrerer mindre end 3 ng protein pr. bånd med den forbedrede protokol (3 timer)
Hurtig– brugsklar reagens registrerer mindre end 6 ng protein pr. bånd på kun 20 minutter
Robust– yderst konsistent, reproducerbar proteinfarvningsteknik
Høj kontrast– intense lilla bånd er lettere at fotografere eller scanne end typiske coomassie blå pletter
Alsidig– kompatibel med downstream massespektrometri analyse og protein sekventering
Bekvem– kun vandvask; ingen syrefikserende eller methanol-affarvningsopløsninger påkrævet
Stabil– 1 års stuetemperaturstabilitet sikrer ensartet ydeevne og sparer plads i køleskabet
Fleksibel– juster farvnings- og vasketider for at opfylde tids- og følsomhedskrav
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur. |
| Detektionssted | In-Blot Detection, In-Gel Detection |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Etiket eller farvestof | Coomassie |
| Produkttype | Proteinfarvning |
| Produktlinje | Imperial |
| Mængde | 3 x 1 l |
| Målmolekyle | Protein |
Sikkerhed og håndtering
- Imperial Protein Stain
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid, ethanol