Få mere at vide
Imperatorin, TRC
Artikelnummer. 30136316
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136316 25 mg
30132989 10 mg
17954475 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI49500025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 482-44-0
Molekylær formel C16 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 270.28
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]- (8CI,9CI), Imperatorin (6CI), 8-Isopent-2-enyloxy-6,7-furanocoumarin, 8-Isopentenyloxypsoralene, Ammidin, Marmelide, Marmelosin, NSC 402949
IUPAC navn 9-(3-methylbut-2-enoxy)furo[3,2-g]chromen-7-one
SMIL CC(=CCOc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imperatorin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Formel vægt 270.0892