Få mere at vide
Thermo Scientific™ Impellermanchet til Open-Top-blanding, til 200 L HyPerforma™ Mixer til engangsbrug BPC
Artikelnummer. 30040284 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 30040284 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30749.08
 Begrænset vare
På lager
Støt impeller-baseret blanding i bioproduktion ved hjælp af disse bioprocesbeholdere.
Engangsmixer (S.U.M. ) BPC muligheder inkluderer:
  • Åben topforing til medie-/bufferhydrering
  • Lukket BPC med pulverport til indesluttet medie/bufferhydrering
  • Lukket BPC med pulverport og overvågningssonde
  • Lukket BPC til væske-væske blanding af kritiske sterile opløsninger såsom pooling af fraktioner eller behandling af mellemopløsninger
  • Lukket BPC til væske-væske blanding med overvågningssondeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HyPerforma 50 L Engangsmixer, DS 300 Single-Use Mixer
Produkttype Impeller-manchet
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 200 L
Produktlinje HyPerforma