Få mere at vide
Thermo Scientific™ Løbehjulsmuffe og konnektor til drivaksel DS300
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
50 L
100 L
200 L
Til brug med (udstyr):
108 cm (43 tommer) Drivaksel
66 cm (26 tommer) Drivaksel
84 cm (33 tommer) Drivaksel
Beskrivelse
- Til brug med den åbne top BPC tankforing og genanvendelig hub.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Til brug med (udstyr) | 84 cm (33 tommer) Drivaksel |
| Type | Impeller-manchet |