Få mere at vide
Honeywell™ Impact Pro Amplification høreværn
Beskrivelse
- Stemmeforstærkning til kommunikation på banen
- Automatisk 4-timers slukning øger batteriets levetid
- Tilsluttes MP3-afspillere, smartphones og scannerradioer
- Eksternt batterirum
- Gummibelagte trykpunkter forhindrer, at pistolen ridser
- En enkelt strøm- og volumenkontrolknap
- Aggressiv taktisk styling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU-direktiver: 89/686/EEC, EC Kategori PPE: Kategori II, standarder: EN 352-1:2002, EN 352-4:2001, EN 352-8:2008, ISO 4869-1:1990, ISO 4869-2:1994, ISO 4869-3:2007, Laboratorium: PZT GmbH, An der Junkerei 48 F D-26389 Wilhelmshaven Tyskland, bemyndiget organnummer: 1974 |
| Til brug med (applikation) | Regering, retshåndhævelse, militær, støjreduktion, skydevåben |
| Noise Reduction Rating (NRR) | NNR: 30 dB, SNR: 33 dB |
| Inkluderer | 2 AAA-batterier og 3,5 lydindgangsledning |