Få mere at vide
Ohaus™ Impact printer
Artikelnummer. 13445129 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
180 x 106 x 88 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
13445129 180 x 106 x 88 mm
1 options
Artikelnummer. 13445129 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30064202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer høj ydeevne og flere funktioner at tilbyde OHAUS kvalitet og holdbarhed i en bærbar printer. Ohaus™ Impact-printere tilbyder avanceret funktionalitet i en brugervenlig og opsat printer til en enestående værdi.
Ideel til brug i forbindelse med OHAUS vægte og vægte i laboratorie-, industri- og uddannelsesapplikationer for at sikre nøjagtig dokumentation af vejeresultater.
  • AC adapter medfølger
  • RS233 kommunikation
  • ABS hus
  • Statusindikator, 40 tegn pr. linje, kompatibel med kontinuerligt etiketpapir, udfør nul- og tareringer direkte fra printeren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 180 x 106 x 88 mm
Bredde (metrisk) 1.6 mm
Højde (metrisk) 88 mm
Mængde 1 hver
Type Impact printer