Få mere at vide
Brady™ Universal Multi-Pole Breaker Lockout
Farve:
Rød/sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Brug fingerskruer til at fastspænde lockout sikkert over bindestangen, og indsæt derefter låsen for at forhindre klemmen i at blive løsnet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universallås til flerpolet afbryder |
| Farve | Rød/sort |
| Materiale | Glasfyldt Nylon |
| Certificeringer/compliance | UL 94 HB |
| Oversigt | Universal Multi-Pole Breaker Lockout |
| Dimensioner (L x B) | 62.20 x 31.80 mm |
| Højde (metrisk) | 31.8 mm |
| Mængde | 6 Pk. |
| Bredde (metrisk) | 62.2 mm |