Få mere at vide
Greiner Bio-One IMP CT™ 96-brønd Proteinkrystallisationsplade
Beskrivelse
- Lav profil
- Polystyren
- Koniske brønde
- Flad bund
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Crystallization Microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| Til brug med (applikation) | Mikrobatch-krystallisering |
| Profil | Lav |
| Vis mere |