Få mere at vide
Imoxiterol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480789
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16480789 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16480789 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101585
MedChemExpress Imoxiterol (RP 58802B) is a β-adrenergic agonist.
Imoxiterol (RP 58802B) is a β-adrenergic agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imoxiterol
CAS 88578-07-8
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H25N3O3
Mængde 1 mg
Synonym RP 58802B
SMIL OC(CNC(C)CCN1C2=CC=CC=C2N=C1)C3=CC=C(O)C(OC)=C3
Molekylvægt (g/mol) 355.43
Formel vægt 355.43
Procent renhed 93.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation