Få mere at vide
Karl Hecht™ Immunofluorescerende trykte slides
Artikelnummer. 10053881
Skift visning
Belægning:
Blå epoxy
Artikelnummer. Belægning
10053881 Blå epoxy
1 options
Artikelnummer. 10053881 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42424010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    819.00 DKK
    659.88 DKK / Pakke med 100
    Spare 159.12 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
CE-mærket med blå epoxybelægning.
  • 1 cirkel af ca. 8 mm diameter
  • Tykkelse på ca. 1 mm
  • Slidestørrelse på ca. 75 x 25 mm
  • 100/kasse
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
nr. pr. pakke 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance CE
Belægning Blå epoxy
Oversigt 1 cirkel med en diameter på 8 mm
Til brug med (applikation) I mmunofluorescens applikationer
Dimensioner (L x B) 75 x 25 mm