Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Rør og propper
Descrizione
Gengiv resultater gang på gang med Thermo Scientific™ Immuno Rør og propper, ideel til ELISA fastfase RIA og væskefase RIA assays. Disse produkter understøttes af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
- Tilbydes i valg af tre overflader for optimal binding
- Tre rørstørrelser med propper fås (bestilles separat)
- Passer til standardudstyr
Valg af overflade:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ er en hydrofob overflade, der fortrinsvis binder biomolekyler, der har hydrofobe domæner.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ er en hydrofil overflade, der er optimeret til binding af IgG og også viser øget binding af mange andre proteiner og biomolekyler, der har hydrofil/hydrofob karakter.
- Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ er et polyethylenbaseret materiale, der giver en lavbindende overflade.
Væskefase-immunoassayrør (kat. nr. 443990, 468608):
- MiniSorp overflade
- Støbt af speciel polyethylenformulering
- Til væskefaseimmunoassays, inklusive RIA, til opbevaring af reagenser eller opsamling af kromatografiske fraktioner
Fastfase immunoassayrør:
- PolySorp og MaxiSorp overflader til rådighed for valg af optimal binding
- Til fastfase-immunoteknikker såsom IRMA, ELISA og ILMA
- Certificeret bindingshomogenitet
- Højkvalitets –polystyren for optimal kvalitet
- StarTube-design giver højere følsomhed og hurtigere analysetider
- Forbedrer assay-følsomheden og reducerer inkubationstider
Anbefalet til:
- ELISA
- Fast fase RIA
- RIA i flydende fase
- Opbevaring af prøver
Specifica
Specifica
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Prop |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| nr. pr. pakke | 600 |
| nr. pr. sag | 3600 |
| Volumen (metrisk) | Ikke relevant |
| Til brug med (udstyr) | 11 mm Nunc-Immuno rør |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.