Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Rør og propper
Materiale:
Polyethylen
Polystyren
Diameter (metrisk) Udvendig:
11 mm
12 mm
15 mm
Produkttype:
Immuno Rør og prop
Immuno Stjernerør og prop
Immunrør og prop
Prop
Til brug med (udstyr):
11 mm Nunc-Immuno rør
12 mm Nunc-Immuno rør
15 mm Nunc-Immuno rør
Immuno Rør
Immuno Tube
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1800
Pakke med 2400
Pakke med 300
Pakke med 3000
Pakke med 3600
Pakke med 500
Beskrivelse
Gengiv resultater gang på gang med Thermo Scientific™ Immuno Rør og propper, ideel til ELISA fastfase RIA og væskefase RIA assays. Disse produkter understøttes af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Funktioner:
- Tilbydes i valg af tre overflader for optimal binding
- Tre rørstørrelser med propper fås (bestilles separat)
- Passer til standardudstyr
Valg af overflade:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ : en hydrofob overflade, der fortrinsvis binder biomolekyler, der har hydrofobe domæner
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ : en hydrofil overflade, der er optimeret til binding af IgG og også viser øget binding af mange andre proteiner og biomolekyler, der har hydrofil/hydrofob karakter
- Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ : et polyethylenbaseret materiale, der giver en lavbindende overflade
Væskefase-immunoassayrør (kat. nr. 443990, 468608):
- MiniSorp overflade
- Støbt af speciel polyethylenformulering
- Til væskefase-immunoassays, inklusive RIA, til opbevaring af reagenser eller opsamling af kromatografiske fraktioner
Fastfase immunoassayrør:
- PolySorp og MaxiSorp overflader til rådighed for valg af optimal binding
- Til fastfase-immunoteknikker såsom IRMA, ELISA og ILMA
- Certificeret bindingshomogenitet
- Højkvalitets polystyren for optimal kvalitet
- StarTube-design giver højere følsomhed og hurtigere analysetider
- Forbedrer assay-følsomheden og reducerer inkubationstider
Anbefalet til:
- ELISA
- Fast fase RIA
- RIA i flydende fase
- Opbevaring af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Prop |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| nr. pr. pakke | 500 |
| nr. pr. sag | 3000 |
| Volumen (metrisk) | Ikke relevant |
| Til brug med (udstyr) | 12 mm Nunc-Immuno rør |