Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Rør og propper
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10254071
Skift visning
Materiale:
Polyethylen
Polystyren
Diameter (metrisk) Udvendig:
11 mm
12 mm
15 mm
Produkttype:
Immuno Rør og prop
Immuno Rør og prop
Immuno Stjernerør og prop
Prop
Til brug med (udstyr):
11 mm Nunc-Immuno rør
12 mm Nunc-Immuno rør
15 mm Nunc-Immuno rør
Immuno Rør
Immuno Rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1200
Pakke med 150
Pakke med 1800
Pakke med 2400
Pakke med 300
Pakke med 3000
Pakke med 3600
Pakke med 500
Pakke med 600
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Diameter (metrisk) Udvendig Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10254071 Polyethylen 12 mm Immuno Rør og prop Immuno Rør Pakke med 3000
11371775 Polyethylen 11 mm Prop 11 mm Nunc-Immuno rør Pakke med 600
10316141 Polyethylen 11 mm Prop 11 mm Nunc-Immuno rør Pakke med 3600
10172831 Polyethylen 15 mm Prop 15 mm Nunc-Immuno rør Pakke med 2400
11381775 Polyethylen 15 mm Prop 15 mm Nunc-Immuno rør Pakke med 300
11351785 Polyethylen 12 mm Prop 12 mm Nunc-Immuno rør Pakke med 500
10736662 Polyethylen 12 mm Prop 12 mm Nunc-Immuno rør Pakke med 3000
12607103 Polyethylen 12 mm Immuno Rør og prop Immuno Rør Pakke med 100
10419962 Polystyren 12 mm Immuno Rør og prop Immuno Rør Pakke med 3000
10596171 Polystyren 11 mm Immuno Rør og prop Immuno Rør Pakke med 1800
10643452 Polyethylen 11 mm Immuno Rør og prop - -
10419002 Polyethylen 15 mm Immuno Rør og prop Immuno Rør Pakke med 1200
12621280 Polyethylen 15 mm Immuno Rør og prop Immuno Rør Pakke med 150
10104421 Polystyren 12 mm Immuno Stjernerør og prop Immuno Rør Pakke med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10254071 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 443990
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gengiv resultater gang på gang med disse immunrør og propper, ideelle til ELISA fastfase RIA og væskefase RIA assays.
Gengiv resultater gang på gang med Thermo Scientific™ Immuno Rør og propper, ideel til ELISA fastfase RIA og væskefase RIA assays. Disse produkter understøttes af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Funktioner:
  • Tilbydes i valg af tre overflader for optimal binding
  • Tre rørstørrelser med propper fås (bestilles separat)
  • Passer til standardudstyr
Valg af overflade:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ : en hydrofob overflade, der fortrinsvis binder biomolekyler, der har hydrofobe domæner
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ : en hydrofil overflade, der er optimeret til binding af IgG og også viser øget binding af mange andre proteiner og biomolekyler, der har hydrofil/hydrofob karakter
  • Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ : et polyethylenbaseret materiale, der giver en lavbindende overflade
Væskefase-immunoassayrør (kat. nr. 443990, 468608):
  • MiniSorp overflade
  • Støbt af speciel polyethylenformulering
  • Til væskefase-immunoassays, inklusive RIA, til opbevaring af reagenser eller opsamling af kromatografiske fraktioner
Fastfase immunoassayrør:
  • PolySorp og MaxiSorp overflader til rådighed for valg af optimal binding
  • Til fastfase-immunoteknikker såsom IRMA, ELISA og ILMA
  • Certificeret bindingshomogenitet
  • Højkvalitets polystyren for optimal kvalitet
  • StarTube-design giver højere følsomhed og hurtigere analysetider
  • Forbedrer assay-følsomheden og reducerer inkubationstider
Anbefalet til:
  • ELISA
  • Fast fase RIA
  • RIA i flydende fase
  • Opbevaring af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Produkttype Immuno Rør og prop
Overflade MiniSorp
Længde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
nr. pr. pakke 100
nr. pr. sag 3000
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (udstyr) Immuno Rør