Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler hvid og sort
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10634247
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Volumen (metrisk) Nå:
350μ L
380μ L
400μ L
Overfladebehandling:
Hydrofobisk
MaxiSorp
PolySorp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 320
Pakke med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Volumen (metrisk) Nå Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10634247 Hvid 380μ L Hydrofobisk Pakke med 320
10376231 Hvid 350μ L MaxiSorp Pakke med 60
10040591 Hvid 350μ L PolySorp Pakke med 60
10080611 Klar 350μ L MaxiSorp Pakke med 60
10759081 Sort 400μ L MaxiSorp Pakke med 60
10060591 Sort 400μ L PolySorp Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10634247 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 DKK
    1678.72 DKK / Pakke med 320
    Spare 81.28 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Udfør fluorescens- og luminescensbaserede immunassays og bindingsassays ved hjælp af disse immunostandardmoduler hvid og sort.
Udfør fluorescens- og luminescensbaserede immunoassays og bindingsassays vha. Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler hvid og sort.
Funktioner:
  • Fås i 8-, 12- eller 16-brønds strimler
  • Indrammet eller uindrammet for valg af optimal analyse
  • Fladbundede eller C-formede brønde
  • Valg af tre overfladetyper for optimal binding
  • Hvidt format for højest mulig signalrefleksion med lav baggrundsfluorescens; anbefales til epifluorescens
  • Sort format for at reducere backscatter-lys, som kan forekomme i epifluorescens
  • Gennemsigtigt eller klart format kun til brug i tidsopløste fluorescensapplikationer
Valg af overflade:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ og Microlite™ 1+ er til adsorption af hydrofobe molekyler.
  • Microlite 2+ er let hydrofilt og binder en bred vifte af biomolekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ er hydrofil og ideel til antistofsandwich-assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Knækbare strimler
Bindende Ejendom Hydrofobisk
Certificeret Nej
Format Strip plade
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kemiluminescens
Array 1 x 12
Emballage 320 Pk., 320 Sager
Indbindingstype Adsorption
Farve Hvid
Produkttype Mikropladestrimmel
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 380μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 330μ l
Overfladebehandling Hydrofobisk
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Luminescens
nr. pr. sag 320
nr. pr. pakke 320
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Lipider