Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler hvid og sort
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10376231
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Volumen (metrisk) Nå:
350μ L
380μ L
400μ l
Overfladebehandling:
Hydrofobisk
MaxiSorp
PolySorp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 320
Pakke med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Volumen (metrisk) Nå Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10376231 Hvid 350μ L MaxiSorp Pakke med 60
10040591 Hvid 350μ L PolySorp Pakke med 60
10080611 Klar 350μ L MaxiSorp Pakke med 60
10759081 Sort 400μ l MaxiSorp Pakke med 60
10060591 Sort 400μ l PolySorp Pakke med 60
10634247 Hvid 380μ L Hydrofobisk Pakke med 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10376231 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 437591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3840.00 DKK
    3767.80 DKK / Pakke med 60
    Spare 72.20 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Add to basket
Udfør fluorescens- og luminescensbaserede immunassays og bindingsassays ved hjælp af disse immunostandardmoduler hvid og sort.
Udfør fluorescens- og luminescensbaserede immunoassays og bindingsassays vha. Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler hvid og sort.
Funktioner:
  • Fås i 8-, 12- eller 16-brønds strimler
  • Indrammet eller uindrammet for valg af optimal analyse
  • Fladbundede eller C-formede brønde
  • Valg af tre overfladetyper for optimal binding
  • Hvidt format for højest mulig signalrefleksion med lav baggrundsfluorescens; anbefales til epifluorescens
  • Sort format for at reducere backscatter-lys, som kan forekomme i epifluorescens
  • Gennemsigtigt eller klart format kun til brug i tidsopløste fluorescensapplikationer
Valg af overflade:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ og Microlite™ 1+ er til adsorption af hydrofobe molekyler.
  • Microlite 2+ er let hydrofilt og binder en bred vifte af biomolekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ er hydrofil og ideel til antistofsandwich-assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Udbrudt Nej
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeret Ja
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kemiluminescens
Array 8 x 12
Emballage 60 kasser
Indbindingstype Adsorption
Farve Hvid
Produkttype Mikropladestrimmel
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C nederst
Til brug med (applikation) Fluorescens og luminescens
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)