Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler hvid og sort
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Volumen (metrisk) Nå:
350μ L
380μ L
400μ l
Overfladebehandling:
Hydrofobisk
MaxiSorp
PolySorp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 320
Pakke med 60
Beskrivelse
Udfør fluorescens- og luminescensbaserede immunoassays og bindingsassays vha. Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler hvid og sort.
Funktioner:
- Fås i 8-, 12- eller 16-brønds strimler
- Indrammet eller uindrammet for valg af optimal analyse
- Fladbundede eller C-formede brønde
- Valg af tre overfladetyper for optimal binding
- Hvidt format for højest mulig signalrefleksion med lav baggrundsfluorescens; anbefales til epifluorescens
- Sort format for at reducere backscatter-lys, som kan forekomme i epifluorescens
- Gennemsigtigt eller klart format kun til brug i tidsopløste fluorescensapplikationer
Valg af overflade:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ og Microlite™ 1+ er til adsorption af hydrofobe molekyler.
- Microlite 2+ er let hydrofilt og binder en bred vifte af biomolekyler.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ er hydrofil og ideel til antistofsandwich-assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Udbrudt | Nej |
| Bindende Ejendom | Hydrofil |
| Certificeret | Ja |
| Format | 96-brønds |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 60 kasser |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikropladestrimmel |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |