Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler hvid og sort, Immulon , F12, Microlite 2.380 μL
Beskrivelse
Udfør fluorescens- og luminescensbaserede immunoassays og bindingsassays vha. Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler hvid og sort.
Funktioner:
- Fås i otte-, 12- eller 16-brønds strimler
- Indrammet eller uindrammet for valg af optimal analyse
- Fladbundede eller C-formede brønde
- Valg af tre overfladetyper for optimal binding
- Hvidt format for højest mulig signalrefleksion med lav baggrundsfluorescens; anbefales til epifluorescens
- Sort format for at reducere tilbagespredningslys, som kan forekomme i epifluorescens
- Gennemsigtigt eller klart format kun til brug i Time Resolved Fluorescence-applikationer
Valg af overflade:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ og Microlite™ 1+ er til adsorption af hydrofobe molekyler.
- Microlite 2+ er let hydrofilt og binder en bred vifte af biomolekyler.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ er hydrofil og ideel til antistofsandwich-assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Udbrudt | Knækbare strimler |
| Bindende Ejendom | Lidt hydrofil |
| Certificeret | Nej |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Emballage | 320 Pk., 320 Sager |
| Indbindingstype | Adsorption |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikropladestrimmel |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |