Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Klare standardmoduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4525218
Skift visning
Overfladebehandling:
Forbedret binding
Hydrofil
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Volumen (metrisk) Virker:
250 μl
250μ L
330μ l
350μ l
Well Shape:
Buede kanter, flad bund (C-brønd)
Rund
Rund, C nederst
Rund, flad bund (F-brønd)
Well Design:
C12
C8
F12
F16 (2x8 brønde)
F8
U16
U8
Unit Size:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 160
Pakke med 320
Pakke med 50
Pakke med 60
Pakke med 640
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Overfladebehandling Volumen (metrisk) Virker Well Shape Well Design Unit Size
10721634 MaxiSorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 120
10294021 PolySorp 250 μl Buede kanter, flad bund (C-brønd) C8 Pakke med 60
10574941 MaxiSorp 250μ L Rund, C nederst C8 Pakke med 60
10274071 PolySorp 250μ L Rund, C nederst C8 Pakke med 60
10172881 MaxiSorp 250μ L Rund, C nederst C8 Pakke med 60
10032391 MediSorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 60
10052411 MultiSorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 60
10797921 MaxiSorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F16 (2x8 brønde) Pakke med 60
10554831 MaxiSorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 60
12661360 MaxiSorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 10
10673832 PolySorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 60
12799995 Hydrofil 250μ L Rund U16 Pakke med 320
10174811 MaxiSorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F16 (2x8 brønde) Pakke med 320
10738091 PolySorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F16 (2x8 brønde) Pakke med 320
10227541 MaxiSorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 640
12654920 MaxiSorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 160
10748091 PolySorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 640
12671480 PolySorp 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 160
10244551 MaxiSorp 250μ L Rund, C nederst C12 Pakke med 60
10505411 PolySorp 250μ L Rund, C nederst C12 Pakke med 60
10386231 MaxiSorp 250μ L Rund U8 Pakke med 60
10396231 PolySorp 250μ L Rund U8 Pakke med 60
10079074 Immulon 2 HB 330μ l Rund, flad bund (F-brønd) F12 Pakke med 320
10406165 Immulon 2 HB 330μ l Rund, flad bund (F-brønd) F12 Pakke med 100
10364025 Immulon 1 B 330μ l Rund, flad bund (F-brønd) F12 Pakke med 100
10753886 Immulon 4 HBX 330μ l Rund, flad bund (F-brønd) F12 Pakke med 100
10695757 Forbedret binding 350μ l Rund, flad bund (F-brønd) F8 Pakke med 50
10497305 Immulon 1 B 330μ l Rund, flad bund (F-brønd) F12 Pakke med 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Product Code. 10721634 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 434797
Udfør applikationer, der leverer brønd til brønd reproducerbarhed med disse immunoklare standardmoduler. Fremstillet til at passe til standardudstyr.
Udfør applikationer, der leverer brønd til brønd reproducerbarhed med Thermo Scientific™ Immuno Tydelige standardmoduler, som har Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ modulplader udviklet til ELISA teknikker. Fremstillet til at passe til standardudstyr giver moduler fleksibel brug af komponenter med små prøvestørrelser. De er bakket op af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Thermo Scientific standardmoduler er båndplader med solide moduler, der nemt kan indsættes og fjernes fra deres ramme. Dette forbedrer brugen af pladen med mindre prøvestørrelser.
  • Flere strimmelformater: 8-brønds strimmel, 12-brønds strimmel, 16-brønds strimmel (to søjler med 8 brønde)
  • Flere brøndformer: fladbund, C-bund (radiuskant), U-formede brønde, StarWells (brønde har finner for at øge overfladearealet og forbedre ydeevnen)
  • Flere overflader for at maksimere analyseydelsen
  • Moduler forbliver i rammen, når de vendes om
  • Stabelbar ramme mærket til lågorientering
  • Polystyrenbrønde i polyethylenramme
  • Udv. Dim.: 128x 86 mm
Valg af overflade
  • PolySorp™, Immulon 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
  • Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
  • MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt til glycaner og vandopløselige proteiner
Bestillingsoplysninger:
Fritstående moduler. Kat. nr. 95029440 og 464394 er certificeret. Rammer og moduler fås separat. Forseglingstape og strimmelhætter er tilgængelige. Farvekodede moduler fås på forespørgsel. Kontakt din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
Certifications
Produkter specificeret i diagrammet er certificeret til: Adsorption af IgG; CV af< 5% mellem brønde; alle resultater +/-10% fra middelværdi; og baggrund for alle brønde +/- 0,005 absorbansenheder fra middelværdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Udbrudt Nej
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeringer/compliance Certificeret til adsorption af IgG; CV af< 5 % mellem brøndene
Certificeret Ja
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 120 sager
Indbindingstype Adsorption
Farve Klar
Produkttype Mikropladestrimmel
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 350μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 20
Pladeblokering Ingen
Mængde 120/Cs.
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design F8