Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Klare standardmoduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10386231
Overfladebehandling:
Forbedret binding
Hydrofil
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Volumen (metrisk) Virker:
250 μl
250μ L
330μ l
350μ l
Well Shape:
Buede kanter, flad bund (C-brønd)
Rund
Rund, C nederst
Rund, flad bund (F-brønd)
Well Design:
C12
C8
F12
F16 (2x8 brønde)
F8
U16
U8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 320
Pakke med 50
Pakke med 60
Pakke med 640
Artikelnummer. 10386231
Brand: Thermo Scientific™ 475078
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør applikationer, der leverer brønd til brønd reproducerbarhed med disse immunoklare standardmoduler. Fremstillet til at passe til standardudstyr.
Udfør applikationer, der leverer brønd til brønd reproducerbarhed med Thermo Scientific™ Immuno Tydelige standardmoduler, som har Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ modulplader udviklet til ELISA teknikker. Fremstillet til at passe til standardudstyr giver moduler fleksibel brug af komponenter med små prøvestørrelser. De er bakket op af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Thermo Scientific standardmoduler er båndplader med solide moduler, der nemt kan indsættes og fjernes fra deres ramme. Dette forbedrer brugen af pladen med mindre prøvestørrelser.
  • Flere strimmelformater: 8-brønds strimmel, 12-brønds strimmel, 16-brønds strimmel (to søjler med 8 brønde)
  • Flere brøndformer: fladbund, C-bund (radiuskant), U-formede brønde, StarWells (brønde har finner for at øge overfladearealet og forbedre ydeevnen)
  • Flere overflader for at maksimere analyseydelsen
  • Moduler forbliver i rammen, når de vendes om
  • Stabelbar ramme mærket til lågorientering
  • Polystyrenbrønde i polyethylenramme
  • Udv. Dim.: 128x 86 mm
Valg af overflade
  • PolySorp™, Immulon 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
  • Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
  • MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt til glycaner og vandopløselige proteiner
Bestillingsoplysninger:
Fritstående moduler. Kat. nr. 95029440 og 464394 er certificeret. Rammer og moduler fås separat. Forseglingstape og strimmelhætter er tilgængelige. Farvekodede moduler fås på forespørgsel. Kontakt din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
Certificeringer
Produkter specificeret i diagrammet er certificeret til: Adsorption af IgG; CV af< 5% mellem brønde; alle resultater +/-10% fra middelværdi; og baggrund for alle brønde +/- 0,005 absorbansenheder fra middelværdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Nej
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeringer/compliance Certificeret til adsorption af IgG; CV af< 5 % mellem brøndene
Certificeret Ja
Format Strip plade
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 60 kasser
Indbindingstype Adsorption
Farve Klar
Produkttype Strip plade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Mængde 60/Cs.
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design U8