Få mere at vide
- Home
- Products
- Mikroplader
- Mikropladestrimler
- Thermo Scientific™ Immuno Klare standardmoduler
Thermo Scientific™ Immuno Klare standardmoduler
Artikelnummer. 10052411
| Artikelnummer. | Overfladebehandling | Volumen (metrisk) Virker | Well Shape | Well Design | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10052411 | MultiSorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F8 | Pakke med 60 |
| 10721634 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F8 | Pakke med 120 |
| 10294021 | PolySorp | 250 μl | Buede kanter, flad bund (C-brønd) | C8 | Pakke med 60 |
| 10574941 | MaxiSorp | 250μ L | Rund, C nederst | C8 | Pakke med 60 |
| 10274071 | PolySorp | 250μ L | Rund, C nederst | C8 | Pakke med 60 |
| 10172881 | MaxiSorp | 250μ L | Rund, C nederst | C8 | Pakke med 60 |
| 10032391 | MediSorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F8 | Pakke med 60 |
| 10797921 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F16 (2x8 brønde) | Pakke med 60 |
| 10554831 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F8 | Pakke med 60 |
| 10673832 | PolySorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F8 | Pakke med 60 |
| 12799995 | Hydrofil | 250μ L | Rund | U16 | Pakke med 320 |
| 10174811 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F16 (2x8 brønde) | Pakke med 320 |
| 10738091 | PolySorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F16 (2x8 brønde) | Pakke med 320 |
| 10227541 | MaxiSorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F8 | Pakke med 640 |
| 10748091 | PolySorp | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F8 | Pakke med 640 |
| 10244551 | MaxiSorp | 250μ L | Rund, C nederst | C12 | Pakke med 60 |
| 10505411 | PolySorp | 250μ L | Rund, C nederst | C12 | Pakke med 60 |
| 10386231 | MaxiSorp | 250μ L | Rund | U8 | Pakke med 60 |
| 10396231 | PolySorp | 250μ L | Rund | U8 | Pakke med 60 |
| 10079074 | Immulon 2 HB | 330μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F12 | Pakke med 320 |
| 10406165 | Immulon 2 HB | 330μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F12 | Pakke med 100 |
| 10364025 | Immulon 1 B | 330μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F12 | Pakke med 100 |
| 10753886 | Immulon 4 HBX | 330μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F12 | Pakke med 100 |
| 10695757 | Forbedret binding | 350μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F8 | Pakke med 50 |
| 10497305 | Immulon 1 B | 330μ l | Rund, flad bund (F-brønd) | F12 | Pakke med 320 |
Beskrivelse
Udfør applikationer, der leverer brønd til brønd reproducerbarhed med Thermo Scientific™ Immuno Tydelige standardmoduler, som har Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ modulplader udviklet til ELISA teknikker. Fremstillet til at passe til standardudstyr giver moduler fleksibel brug af komponenter med små prøvestørrelser. De er bakket op af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Thermo Scientific standardmoduler er båndplader med solide moduler, der nemt kan indsættes og fjernes fra deres ramme. Dette forbedrer brugen af pladen med mindre prøvestørrelser.
- Flere strimmelformater: 8-brønds strimmel, 12-brønds strimmel, 16-brønds strimmel (to søjler med 8 brønde)
- Flere brøndformer: fladbund, C-bund (radiuskant), U-formede brønde, StarWells (brønde har finner for at øge overfladearealet og forbedre ydeevnen)
- Flere overflader for at maksimere analyseydelsen
- Moduler forbliver i rammen, når de vendes om
- Stabelbar ramme mærket til lågorientering
- Polystyrenbrønde i polyethylenramme
- Udv. Dim.: 128x 86 mm
Valg af overflade
- PolySorp™, Immulon 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
- Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
- MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt til glycaner og vandopløselige proteiner
Bestillingsoplysninger:
Fritstående moduler. Kat. nr. 95029440 og 464394 er certificeret. Rammer og moduler fås separat. Forseglingstape og strimmelhætter er tilgængelige. Farvekodede moduler fås på forespørgsel. Kontakt din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
Certificeringer
Produkter specificeret i diagrammet er certificeret til: Adsorption af IgG; CV af< 5% mellem brønde; alle resultater +/-10% fra middelværdi; og baggrund for alle brønde +/- 0,005 absorbansenheder fra middelværdi.
Tekniske data
Tekniske data
| Udbrudt | Nej |
| Bindende Ejendom | Meget hydrofil |
| Certificeret | Nej |
| Format | Strip plade |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk., 60 Sager |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Strip plade |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 400μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 350μ l |
| Overfladebehandling | MultiSorp |
| Well Shape | Rund, flad bund (F-brønd) |
| nr. pr. sag | 60 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Pladeblokering | Ingen |
| Mængde | 60/Cs. |
| Målmolekyle | Glykaner |
| Well Design | F8 |
| Vis mere Vis mindre |