Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Klare standardmoduler, indrammet
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Immuno Clear Standard Modules funktion Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ modulplader, der er udviklet til ELISA teknikker og passer til standardudstyr. Deres format giver fleksibel brug af komponenter med små stikprøvestørrelser. Modulerne tilbyder lot-to-lot-pålidelighed, godt-til-brønd-reproducerbarhed og er understøttet af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Thermo Scientific standardmoduler er båndplader med solide moduler, der nemt kan indsættes og fjernes fra deres ramme. Dette forbedrer brugen af pladen med mindre prøvestørrelser.
- Flere strimmelformater: 8-brønds strimmel, 12-brønds strimmel, 16-brønds strimmel (to søjler med 8 brønde)
- Flere brøndformer: flad bund, C-bund (radiuskant), U-formede brønde, StarWells (brønde har finner for at øge overfladearealet og forbedre ydeevnen)
- Flere overflader for at maksimere analyseydelsen
- Moduler forbliver i rammen, når de vendes om
- Stabelbar ramme mærket til lågorientering
- Polystyrenbrønde i polyethylenramme
- Udv. Dim.: 128x 86 mm
Valg af overflade
- PolySorp™, Immulon 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
- Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
- MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt til glycaner og vandopløselige proteiner
Bestillingsoplysninger:
Fritstående moduler. Kat. nr. 95029440 og 464394 er certificeret. Rammer og moduler fås separat. Forseglingstape og strimmelhætter er tilgængelige. Farvekodede moduler fås på forespørgsel. Kontakt din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Udbrudt | Nej |
| Bindende Ejendom | Lidt hydrofil |
| Certificeringer/compliance | Certificeret til adsorption af IgG; CV af< 5 % mellem brøndene |
| Certificeret | Ja |
| Låg | Med låg |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk., 60 Sager |
| Indbindingstype | Adsorption |
| Farve | Klar |
| Vis mere |