Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Klare standardmoduler, maks. arbejdsvolumen: 330 μL
Artikelnummer. 10753696
Skift visning
Overfladebehandling:
Immulon 4 HBX
Pakningsstørrelse:
Pakke med 320
Artikelnummer. Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10753696 Immulon 4 HBX Pakke med 320
1 options
Artikelnummer. 10753696 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 DKK
    1775.78 DKK / Pakke med 320
    Spare 89.22 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Immuno Clear Standard Modules funktion Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ modulplader, der er udviklet til ELISA teknikker og passer til standardudstyr.
Thermo Scientific™ Immuno Clear Standard Modules funktion Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ modulplader, der er udviklet til ELISA teknikker og passer til standardudstyr. Deres format giver fleksibel brug af komponenter med små stikprøvestørrelser. Modulerne tilbyder lot-to-lot-pålidelighed, godt-til-brønd-reproducerbarhed og er understøttet af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Thermo Scientific standardmoduler er båndplader med solide moduler, der nemt kan indsættes og fjernes fra deres ramme. Dette forbedrer brugen af pladen med mindre prøvestørrelser.
  • Flere strimmelformater: 8-brønds strimmel, 12-brønds strimmel, 16-brønds strimmel (to søjler med 8 brønde)
  • Flere brøndformer: flad bund, C-bund (radiuskant), U-formede brønde, StarWells (brønde har finner for at øge overfladearealet og forbedre ydeevnen)
  • Flere overflader for at maksimere analyseydelsen
  • Moduler forbliver i rammen, når de vendes om
  • Stabelbar ramme mærket til lågorientering
  • Polystyrenbrønde i polyethylenramme
  • Udv. Dim.: 128x 86 mm
Valg af overflade
  • PolySorp™, Immulon 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
  • Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
  • MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt til glycaner og vandopløselige proteiner
Bestillingsoplysninger:
Fritstående moduler. Kat. nr. 95029440 og 464394 er certificeret. Rammer og moduler fås separat. Forseglingstape og strimmelhætter er tilgængelige. Farvekodede moduler fås på forespørgsel. Kontakt din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Knækbare strimler
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeringer/compliance Certificeret til adsorption af IgG; CV af< 5 % mellem brøndene
Certificeret Ja
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Emballage 320 Pk., 320 Sager
Indbindingstype Adsorption
Farve Klar
Produkttype Uindrammet – Brug Frame 6604
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 330μ l
Overfladebehandling Immulon 4 HBX
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 320
nr. pr. pakke 320
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design F12