Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Knækbare moduler i hvid og sort
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4525329
Overfladebehandling:
MaxiSorp
PolySorp
Universel binding
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
Artikelnummer. 10063743
Brand: Thermo Scientific™ 446471
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold brøndene på plads med disse knækkelige moduler i hvid og sort, hvilket sikrer, at fluorescens- og luminescensanalyser er nemme at håndtere.
Hold brøndene sikkert på plads med Thermo Scientific™ Brydbare moduler i hvid og sort, der sikrer, at fluorescens- og luminescensanalyser er nemme at håndtere.
Funktioner:
  • Højkvalitets polystyrenbrønde
  • Valg af to passive overflader for at muliggøre analyseoptimering
  • C8-strimler giver fleksibilitet med prøvestørrelse og optimal vaskeydelse
  • Let at håndtere; enkelt godt holdt lige så let som strimler
  • Kompatibel med almindelig instrumentering
Valg af overflade:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ og Universal Binding (UB) er til adsorption af hydrofobe molekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays.
Hvid:
  • Uigennemsigtig og reflekterende overflade
  • Lav krydssnak og minimal baggrund
Sort:
  • Uigennemsigtig og lysabsorberende overflade
  • Minimum krydstale og tilbagespredt lys
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Knækbare strimler
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeret Ja
Format Strip plade
Detektionsmetode Fluorescens
Array 8 x 12
Emballage 60 kasser
Indbindingstype Adsorption
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C nederst
Til brug med (applikation) fluorescens
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)