Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Knækbare moduler i hvid og sort
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10521834
Skift visning
Overfladebehandling:
MaxiSorp
PolySorp
Universel binding
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Farve unitSize
10521834 PolySorp Sort Pakke med 60
10063743 MaxiSorp Sort Pakke med 60
10435205 PolySorp Hvid Pakke med 60
10436473 MaxiSorp Hvid Pakke med 60
10089174 Universel binding Sort Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10521834 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 446473
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold brøndene på plads med disse knækkelige moduler i hvid og sort, hvilket sikrer, at fluorescens- og luminescensanalyser er nemme at håndtere.
Hold brøndene sikkert på plads med Thermo Scientific™ Brydbare moduler i hvid og sort, der sikrer, at fluorescens- og luminescensanalyser er nemme at håndtere.
Funktioner:
  • Højkvalitets polystyrenbrønde
  • Valg af to passive overflader for at muliggøre analyseoptimering
  • C8-strimler giver fleksibilitet med prøvestørrelse og optimal vaskeydelse
  • Let at håndtere; enkelt godt holdt lige så let som strimler
  • Kompatibel med almindelig instrumentering
Valg af overflade:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ og Universal Binding (UB) er til adsorption af hydrofobe molekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays.
Hvid:
  • Uigennemsigtig og reflekterende overflade
  • Lav krydssnak og minimal baggrund
Sort:
  • Uigennemsigtig og lysabsorberende overflade
  • Minimum krydstale og tilbagespredt lys
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Knækbare strimler
Bindende Ejendom Hydrofobisk
Certificeret Ja
Format Strip plade
Detektionsmetode Fluorescens
Array 8 x 12
Emballage 60 kasser
Indbindingstype Adsorption
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling PolySorp
Well Shape Rund, C nederst
Til brug med (applikation) fluorescens
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Mængde 60/Cs.
Målmolekyle Lipider