Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Knækbare moduler i hvid og sort
Beskrivelse
Hold brøndene sikkert på plads med Thermo Scientific™ Brydbare moduler i hvid og sort, der sikrer, at fluorescens- og luminescensanalyser er nemme at håndtere.
Funktioner:
- Højkvalitets polystyrenbrønde
- Valg af to passive overflader for at muliggøre analyseoptimering
- C8-strimler giver fleksibilitet med prøvestørrelse og optimal vaskeydelse
- Let at håndtere; enkelt godt holdt lige så let som strimler
- Kompatibel med almindelig instrumentering
Valg af overflade:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ og Universal Binding (UB) er til adsorption af hydrofobe molekyler.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays.
Hvid:
- Uigennemsigtig og reflekterende overflade
- Lav krydssnak og minimal baggrund
Sort:
- Uigennemsigtig og lysabsorberende overflade
- Minimum krydstale og tilbagespredt lys
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Udbrudt | Knækbare strimler |
| Bindende Ejendom | Hydrofil |
| Certificeret | Ja |
| Format | Strip plade |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk., 60 Sager |
| Indbindingstype | Adsorption |
| Farve | Hvid |
| Vis mere |