Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Knækbare moduler Klar
Description
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brydbare moduler, som tilbyder pålidelighed, reproducerbarhed fra brønd til brønd og et optimalt valg af produkter til det specifikke assay.
Vælg mellem LockWell , BreakApart og brudbare 1x8 moduler i standard 96-brønds rammer.
Funktioner:
- Til fast-fase immunoassays, f.eks ELISA
- Valg af fire overflader for optimal binding
- Fritstående moduler er nemme at håndtere
- Alfanumerisk system for nem orientering
- Passer til standardudstyr
- Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
- Polystyren
Valg af overflade:
- PolySorp™, Immulon™ 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
- MediSorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
- MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt for glycaner og vandopløselige proteiner
Spécification
Spécification
| Udbrudt | Knækbare strimler |
| Bindende Ejendom | Hydrofobisk |
| Certificeret | Nej |
| Format | Strip plade |
| Oversigt | Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Emballage | 25 Pk., 50 Sager |
| Indbindingstype | Adsorption |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikropladestrimmel |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.