Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Knækbare moduler Klar
Artikelnummer. 10459192
Overfladebehandling:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal binding
Well Shape:
Rund
Rund, C nederst
Rund, flad bund (F-brønd)
Rundt, Starwell
nr. pr. pakke:
5
10
50
Produkttype:
Mikropladestrimmel
Ramme
Strip plade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
Artikelnummer. 10459192
Brand: Thermo Scientific™ 473768
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer med disse immunopbrydelige moduler, som tilbyder et optimalt udvalg af produkter til det specifikke assay.
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brydbare moduler, som tilbyder pålidelighed, reproducerbarhed fra brønd til brønd og et optimalt valg af produkter til det specifikke assay.
Vælg mellem LockWell , BreakApart og brudbare 1x8 moduler i standard 96-brønds rammer.
Funktioner:
  • Til fast-fase immunoassays, f.eks ELISA
  • Valg af fire overflader for optimal binding
  • Fritstående moduler er nemme at håndtere
  • Alfanumerisk system for nem orientering
  • Passer til standardudstyr
  • Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
  • Polystyren
Valg af overflade:
  • PolySorp™, Immulon™ 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
  • MediSorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
  • MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt for glycaner og vandopløselige proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Knækbare strimler
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeret Ja
Format Strip plade
Låg Uden låg
Oversigt Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 10 Pk., 60 Sager
Indbindingstype Adsorption
Farve Klar
Produkttype Strip plade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C nederst
Til brug med (applikation) Til antistof-sandwich-assays
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Ingen
Mængde 60/Cs.
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design C8