Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Knækbare moduler Klar
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10450153
Overfladebehandling:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal binding
Well Shape:
Rund
Rund, C nederst
Rund, flad bund (F-brønd)
Rundt, Starwell
nr. pr. pakke:
5
10
50
Produkttype:
Mikropladestrimmel
Ramme
Strip plade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
Product Code. 10450153
Brand: Thermo Scientific™ 446639
Only null left
Add to basket
Add to basket
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer med disse immunopbrydelige moduler, som tilbyder et optimalt udvalg af produkter til det specifikke assay.
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brydbare moduler, som tilbyder pålidelighed, reproducerbarhed fra brønd til brønd og et optimalt valg af produkter til det specifikke assay.
Vælg mellem LockWell , BreakApart og brudbare 1x8 moduler i standard 96-brønds rammer.
  • Til fastfase-immunoassays, f.eks ELISA
  • Valg af fire overflader for optimal binding
  • Fritstående moduler er nemme at håndtere
  • Alfanumerisk system for nem orientering
  • Monter standardudstyr
  • Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
  • Polystyren
Valg af overflade
  • PolySorp™, Immulon™ 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
  • Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
  • MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt til glycaner og vandopløselige proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Udbrudt Knækbare strimler
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeret Ja
Format Strip plade
Oversigt Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Emballage 10 Pk., 60 Sager
Farve Klar
Produkttype Mikropladestrimmel
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 320μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Til antistof-sandwich-assays
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)