Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Knækbare moduler Klar
Overfladebehandling:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal binding
Well Shape:
Rund
Rund, C nederst
Rund, flad bund (F-brønd)
Rundt, Starwell
nr. pr. pakke:
5
10
50
Produkttype:
Mikropladestrimmel
Ramme
Strip plade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
Beschreibung
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brydbare moduler, som tilbyder pålidelighed, reproducerbarhed fra brønd til brønd og et optimalt valg af produkter til det specifikke assay.
Vælg mellem LockWell , BreakApart og brudbare 1x8 moduler i standard 96-brønds rammer.
Funktioner:
- Til fast-fase immunoassays, f.eks ELISA
- Valg af fire overflader for optimal binding
- Fritstående moduler er nemme at håndtere
- Alfanumerisk system for nem orientering
- Passer til standardudstyr
- Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
- Polystyren
Valg af overflade:
- PolySorp™, Immulon™ 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
- MediSorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
- MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt for glycaner og vandopløselige proteiner
Spezifikation
Spezifikation
| Udbrudt | Knækbare strimler |
| Bindende Ejendom | Meget hydrofil |
| Certificeret | Nej |
| Format | Strip plade |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk. |
| Farve | Klar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur