Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Knækbare moduler Klar
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10439962
Skift visning
Overfladebehandling:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal binding
Well Shape:
Rund
Rund, C nederst
Rund, flad bund (F-brønd)
Rundt, Starwell
nr. pr. pakke:
5
10
50
Produkttype:
Mikropladestrimmel
Ramme
Strip plade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Well Shape nr. pr. pakke Produkttype unitSize
10439962 PolySorp Rund, C nederst 5 Strip plade Pakke med 60
10506371 MaxiSorp Rund, C nederst 10 Strip plade Pakke med 60
10449121 MultiSorp Rund, C nederst 10 Ramme Pakke med 60
10450153 MaxiSorp Rund 10 Mikropladestrimmel Pakke med 60
10172211 MaxiSorp Rundt, Starwell 10 Mikropladestrimmel Pakke med 60
10306191 PolySorp Rund, C nederst 5 Mikropladestrimmel Pakke med 60
10459192 MaxiSorp Rund, C nederst 5 Strip plade Pakke med 60
10557915 Universal binding Rund, flad bund (F-brønd) 50 Mikropladestrimmel Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10439962 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 446442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4065.00 DKK
    3991.60 DKK / Pakke med 60
    Spare 73.40 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer med disse immunopbrydelige moduler, som tilbyder et optimalt udvalg af produkter til det specifikke assay.
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brydbare moduler, som tilbyder pålidelighed, reproducerbarhed fra brønd til brønd og et optimalt valg af produkter til det specifikke assay.
Vælg mellem LockWell , BreakApart og brudbare 1x8 moduler i standard 96-brønds rammer.
Funktioner:
  • Til fast-fase immunoassays, f.eks ELISA
  • Valg af fire overflader for optimal binding
  • Fritstående moduler er nemme at håndtere
  • Alfanumerisk system for nem orientering
  • Passer til standardudstyr
  • Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
  • Polystyren
Valg af overflade:
  • PolySorp™, Immulon™ 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
  • Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
  • MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt for glycaner og vandopløselige proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Udbrudt Knækbare strimler (LockWell )
Bindende Ejendom Hydrofobisk
Certificeret Nej
Format Strip plade
Låg Uden låg
Oversigt Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage Indvendige pakker med 5 stk
Farve Klar
Produkttype Strip plade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling PolySorp
Well Shape Rund, C nederst
Til brug med (applikation) Til adsorption af hydrofobe molekyler
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Ingen
Mængde 60/Cs.
Målmolekyle Lipider
Well Design C8
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.