Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Brydbare moduler Clear, C8 LockWell , MediSorp
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10012391
Skift visning
Overfladebehandling:
MediSorp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10012391 MediSorp Pakke med 60
1 options
Artikelnummer. 10012391 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 446470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4150.00 DKK
    3969.37 DKK / Pakke med 60
    Spare 180.63 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer. Immuno Brydbare moduler tilbyder et optimalt udvalg af produkter til det specifikke assay.
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer. Thermo Scientific™ Immuno Brydbare moduler tilbyder et optimalt udvalg af produkter til det specifikke assay. De tilbyder lot-til-lot-pålidelighed og godt-til-brønd-reproducerbarhed.
Vælg mellem LockWell , BreakApart og brudbare 1x8 moduler i standard 96-brønds rammer.
  • Til fastfase-immunoassays, f.eks ELISA
  • Valg af fire overflader for optimal binding
  • Fritstående moduler er nemme at håndtere
  • Alfanumerisk system for nem orientering
  • Monter standardudstyr
  • Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
  • Polystyren
Valg af overflade
  • PolySorp™, Immulon™ 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
  • Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
  • MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt til glycaner og vandopløselige proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Knækbare strimler
Bindende Ejendom Lidt hydrofil
Certificeret Ja
Låg Uden låg
Oversigt Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 60 kasser
Farve Klar
Produkttype Ramme
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Overfladebehandling MediSorp
Well Shape Runde, buede kanter, flad bund (C-brønd)
Til brug med (applikation) Til binding af en bred vifte af biomolekyler
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Proteiner
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.