Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immuno Knækbare moduler Klar
Beskrivelse
Vælg mellem fire overflader og en række forskellige brønde og konfigurationer. Thermo Scientific™ Immuno Brydbare moduler tilbyder et optimalt udvalg af produkter til det specifikke assay. De tilbyder lot-til-lot-pålidelighed og godt-til-brønd-reproducerbarhed.
Vælg mellem LockWell , BreakApart og brudbare 1x8 moduler i standard 96-brønds rammer.
- Til fastfase-immunoassays, f.eks ELISA
- Valg af fire overflader for optimal binding
- Fritstående moduler er nemme at håndtere
- Alfanumerisk system for nem orientering
- Monter standardudstyr
- Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater
- Polystyren
Valg af overflade
- PolySorp™, Immulon™ 1B og Universal Binding (UB) til adsorption af hydrofobe molekyler
- Medisorp™ og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistofsandwich-assays
- MultiSorp™ er meget hydrofile og fungerer godt til glycaner og vandopløselige proteiner
Ordreinfo
dimVolumeMetricWell
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Hydrofil |
| Certificeret | Ja |
| Format | Strip plade |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | Høj optisk kvalitet for pålidelige resultater |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Emballage | 25 Pk., 50 Sager |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Strip plade |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |