Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Humant immunresponspanel, 80plex
Artikelnummer. 17807260
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
17807260 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 17807260 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX80010080901
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
De ProcartaPlex Human Immune Response Panel 80plex muliggør undersøgelse af immunfunktion ved at analysere 80 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi.
The ProcartaPlex Human Immune Response Panel 80plex enables the study of immune function by analyzing 80 protein targets in a single well using Luminex xMAP technology. Analyze 80 cytokine, chemokine, and growth factor targets simultaneously for efficient immune response profiling, biomarker discovery, and validation. The panel is provided in a ready-to-use format with individual vials of capture and detection reagents formulated at 1X concentration, requiring less pipetting and experimental setup.
ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.This kit is not compatible with the MAGPIX instrument.
De ProcartaPlex Human Immune Response Panel 80plex muliggør undersøgelse af immunfunktion ved at analysere 80 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. Analyser 80 cytokin-, kemokin- og vækstfaktormål samtidigt for effektiv immunresponsprofilering, biomarkøropdagelse og validering. Panelet leveres i et klar-til-brug format med individuelle hætteglas med indfangnings- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen. Dette sæt er ikke kompatibelt med MAGPIX instrument .
Mål [bead region]
  • Cytokiner: G-CSF [42], GM-CSF [44], IFN alfa [48], IFN gamma [43], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-15 [65], IL-16 [70], IL-16 ILpha], [36], [36], [36] IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-20 [81], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14], IL-3 [73], IL-31 [37], IL-34 [79], IL-37 [5-IL], [2] [25], IL-7 [26], IL-8 [27], IL-9 [52], LIF [15], M-CSF [67], MIF [53], TNF beta [54], TNF alfa [45], TSLP [80]
  • Kemokiner: BLC [29], CCL1 (I-309) [83], CCL17 (TARC) [91], CCL21 (6Ckine/SLC) [96], CCL23 (MPIF) [98], CCL25 (TECK) [94], CXCL6 (GCP-2) [99], [3], Eotaxin-78 [3] [30], Eotaxin-3 [49], Fractalkine (CX3CL1) [59], Gro-alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], I-TAC (CXCL11) [57], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-2 (CCL7) [6], MCP-4 (CCL8) [6] (CCL13) [90], MDC (CCL22) [87], MIG (CXCL9) [69], MIP-1 alfa (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], MIP-2 alfa (CXCL2) [95], MIP-3 beta (CCL19) [93] [93] [93]
  • Vækstfaktorer: NGF beta [55], FGF-2 [75], HGF [46], MMP-1 [64], SCF [39], VEGF-A [78]
  • Opløselige receptorer: APRIL [88], BAFF [86], CD30 [84], CD40L (CD154) [74], IL-2R (CD25) [9], TNF-RII [85], TRAIL [58], TREM-1 [13], TWEAK [97]
  • Serinproteaser: Granzyme A [38], Granzyme B [77]
  • Lektin pentraxin: Gal-3 [89], PTX3 [100]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Reproducerbare, pålidelige resultater —valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
  • Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt 25 50–μ L prøve
  • Veletableret Luminex teknologi —den mest refererede multipleksingsplatform til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en –enkelt 25 50μ —L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information og tilgængelige produkter.
QuantiGene RNA-testning —af én maskine, to applikationer
Få dybere indsigt med komplementær og meget korrelativ genekspression og proteinassays. Med det største multiplekspanel til måling af protein og RNA kan du nu profilere flere biomarkører med mindre prøve. Immunrespons 80-Plex Human QuantiGene Plex Panel (kat. nr. QGP-180-10080) muliggør effektiv immunresponsprofilering og biomarkøropdagelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Ikke-kombinerbar
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Multiplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Interassay CV Mindre end 15 %
Intraassay CV Mindre end 15 %
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Indhold og opbevaring
•4 hætteglas Human Standard Mix (lyofiliseret)
• 2 hætteglas Control High
• 2 hætteglas Control Low
• 1 hætteglas Capture Bead Mix (1X)
• 1 hætteglas biotinyleret detektionsantistofblanding (1X)
• 1 flaske læsebuffer (1X)
• 1 flaske vaskebuffer (10X)
• 1 flaske Streptavidin-PE (1X)
• 8-rørs strimmel
• Klæbende film
• Fladbund 96-brønds plade, sort Opbevares
ved 2 C °til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi