Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Muse-immunresponspanel, 80-plex
Artikelnummer. 17911981
Skift visning
Mængde:
1 plade
10 plader
3 Plader
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17911981 1 plade
17932071 3 Plader
17942181 10 plader
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17911981 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QGP18020064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74400.00 DKK
    59520.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 14880.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex, enables the study of immune function in mice by analyzing 80 RNA targets in a single well using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex, muliggør studiet af immunfunktion hos mus ved at analysere 80 RNA-mål i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalforstærkning. Analyser 80 cytokin-, kemokin- og vækstfaktormål samtidig for effektiv immunresponsprofilering, opdagelse af biomarkører og validering.
QuantiGene Plex Paneler testes grundigt for målkombinatoribilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Dette sæt er ikke kompatibelt med instrumentet MAGPIX .
Dette panel bruges i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit (Cat. Nej. QP1013), som indeholder alle buffere, plader og detektionsreagenser, der er nødvendige for at udføre assay i 96-brøndplader.
Funktioner i QuantiGene Plex muse-immunresponspanelet, 80-plex, inkluderer:
  • Ægte multiplexing—måler 80 gener af interesse og husholdning i samme brønd uden krydsreaktivitet
  • Tilpasning af vanskelige prøvetyper—arbejder med nedbrudt og krydsbundet RNA i FFPE-væv og blod
  • Standardiseret platform—bruger 96-brønds pladeformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, og INTELLIFLEX-systemer (384-brøndsformat tilgængeligt efter behov)
  • Simple workflows—anvender en ELISA-lignende arbejdsgang med direkte hybridisering af transkripter til perler og transkriptmærkning (forgrenet DNA-signalforstærkning og PE-aflæsning)
  • Tilpas med validerede mål, —hvis der er behov for alternative mål i dette panel, vælg fra vores store inventar på over 22.000 gener for at skabe tilpassede forskningspaneler
  • Hurtig levering af dette katalogpanel for hurtig levering
Mål (80-plex): Il2ra, Il2, Il6, Ifng, Tnf, Il5, Il1a, Csf2, Il4, Il10, Il18, Vegfa, Il17a, Il1b, Il12a, Ccl2, Ccl7, Ccl11, Ccl5, Cxcl11, Il6ra, Ccl3, Ccl4, Il13, Il23a, Cxcr3, Il22, Il15, Il277 , Il33, Ifna1, Il28a, Il31, Cxcl1, Cxcl2, Csf3, Il3, Lep, Tnfsf11, Csf1, Lif, Il9, Btc, Cxcl5, Il25, Il1rl1, Il19, Cd27, Kdr, Ccl19, Cxcl16, Il16, Ccl22, Ccl12, Gzmb, Ccl27a, Ccl24, Ccl17, Ccl25, Cxcl13, Il7r, Il7, Tslp, Tnfsf13b, Il12b, Il21, Gzma, Cd274, Ctla4, Cxcl9, Havcr2, Lag3, Ifna2, Ifnb1, Hgf, Tnfrsf12a, Ppib, Hprt, Gapdh, Gusb
Tavle- og signalforstærkerteknologi
QuantiGene Plex assays er hybridiseringsbaserede assays til direkte kvantificering af RNA fra cellelysater, vævshomogenater eller renset RNA. De muliggør måling af flere mål i samme brønd via multipleksning.
QuantiGene Plex Panelerne indeholder to komponenter: et mål-specifikt probe-sæt og magnetiske fangstperler. De målspecifikke prober bruges til at fange det RNA, der er af interesse, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter de fluorescerende signaler, som aflæses med et Luminex xMAP instrument. Det fluorescerende signal er direkte proportionalt med mængden af mål-mRNA i prøven. Dette muliggør (relativ) kvantificering af genekspression, og med dette specifikke panel muliggøres humant immunprofilering. Detaljeret og trin-for-trin dataanalyse muliggøres af QuantiGene Plex dataanalyseappen.
Applikationer
QuantiGene Plex Anvendelser af assay-forskning omfatter sammensat-screening af lægemiddelkandidater, biomarkørverifikation, siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske prøver, validering af mikroarrays, prædiktiv toksikologi samt detektion af translokationer og fusionsgener. Generelt kan enhver multiplex genekspressionsanalyse udføres med QuantiGene Plex assays, uafhængigt af art eller prøvetype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Til brug med (applikation) QuantiGene Genekspressionsassay
Til brug med (udstyr) Luminex Instrument
Indhold og opbevaring
Målspecifikt sondesæt og magnetiske indfangningsperler (forblandet og klar til brug).
Opbevar sondesættet og indfang perler ved 4 °C.
Frys ikke capture perlerne, da de kan blive beskadiget, hvis de fryses.
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttype Multiplex panel
Mængde 1 plade
Forsendelsestilstand Våd is
Prøvetype Oprenset RNA, celle/blod/FFPE lysater, vævshomogenater
Detektionsmetode Fluorescens
Forskningsområde Immunologi
Arter Mus