Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Humant immunovervågningspanel, 65plex
Beskrivelse
De ProcartaPlex Human Immune Monitoring Panel 65plex muliggør undersøgelse af immunfunktion ved at analysere 65 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. Analyser 65 cytokin-, kemokin- og vækstfaktormål samtidigt for effektiv immunresponsprofilering, biomarkøropdagelse og validering. Panelet leveres i et klar-til-brug format med individuelle hætteglas med indfangnings- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Dette sæt er ikke kompatibelt med MAGPIX instrument. MAGPIX brugere skal bruge Human Immune Monitoring Panel til MAGPIX 65plex(kat.nr. EPX650-16500-901), der består af to separate sæt: et 43-plex og et 22-plex kit, der er specielt designet til at blive brugt på MAGPIX instrument, der er i stand til at detektere op til 50 mål samtidigt.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
Mål [perleområde]:
Cytokiner: G-CSF (CSF-3) [42], GM-CSF [44], IFN alfa [48], IFN gamma [43], IL-1 alfa [62], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-3 [73], IL-4 [20], IL-5 [21], [5] IL-6 [21], [5] (CXCL8) [27], IL-9 [52], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-15 [65], IL-16 [70], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-18 [66], [62], [1-2], [1-2] IL-23 [63], IL-27 [14], IL-31 [37], LIF [15], M-CSF [67], MIF [53], TNF alfa [45], TNF beta [54], TSLP [80]
Kemokiner: BLC (CXCL13) [29], ENA-78 (CXCL5) [82], Eotaxin (CCL11) [33], Eotaxin-2 (CCL24) [37], Eotaxin-3 (CCL26) [77], Fractalkine (CX3CL1) [59], IP-alfa-1) (CCL1) (CX0) [22], I-TAC (CXCL11) [57], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-2 (CCL8) [8], MCP-3 (CCL7) [68], MDC (CCL22) [87], MIG (CXCL9) [69], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MCCL-4) [12], MCCL-4) (CCL20) [56], SDF-1 alfa (CXCL12) [13]
Vækstfaktorer/regulatorer: FGF-2 [75], HGF [46], MMP-1 [64], NGF beta [55], SCF [39], VEGF-A [78]
Opløselige receptorer: APRIL [88], BAFF [86], CD30 [84], CD40L (CD154) [74], IL-2R (CD25) [22], TNF-RII [85], TRAIL (CD253) [58], TWEAK [97]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktionerne omfatter:
•Reproducerbare, pålidelige —resultater valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
• Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt –25 50μ L prøve
• Veletableret Luminex teknologi højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt –25 50μ L-—prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
QuantiGene RNA-testning —af én maskine, to applikationer
Få dybere indsigt med komplementær og meget korrelativ genekspression og proteinassays. Med det største multiplekspanel til måling af protein og RNA kan du nu profilere flere biomarkører med mindre prøve. Immunrespons 80-Plex Human QuantiGene Plex Panel (kat. nr. QGP-180-10080) muliggør effektiv immunresponsprofilering og biomarkøropdagelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Ikke-kombinerbar |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se Analysecertifikat |
| Format | Multiplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Vis mere |