Få mere at vide
Epredia™ Immu-Mount™
Artikelnummer. 10622689 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
6 x 20 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
20ml
Pakke med 2
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10622689 6 x 20 ml Pakke med 6
10662815 20 ml 20ml
12569996 1 l Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622689 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 9990412
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Ikke-permanent monteringsmiddel til brug med frosne snit, immunoperoxidaseteknikker og immunfluorescerende applikationer.
  • Økonomisk, økologisk, flydende dækglas, der tørrer natten over
  • Vandig base til immunfarvning og andre teknikker
  • Ikke-fluorescerende medium med lav viskositet
  • Modstår falmning og polymeriserer hurtigt for lettere håndtering af færdige objektglas
  • Brydningsindeks: 1.495± 0,002 (væske); 1.586± 0,002 (tør)
  • Viskositet: Lav (120-160 cps ved 24 °C)
  • pH: 8,0 fra 8,8 ved 21 til 24 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Til brug med frossen sektion, immunoperoxidaseteknikker og immunfluorescerende præparater
Mængde 6 x 20 ml
Produkttype Shandon Immu-montering
Volumen (metrisk) 6 x 20 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • shandon mount
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, butyl methacylate, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, butyl benzyl phthalate