Beskrivelse
- Kompatible pletter: Coomassie strålende blå, Amido sort, Indien blæk, Ponceau-S rød, kolloid guld, CPTS, Toluidin blå, gennemlysning, Sypro™ rubin
hydrofob, transfer, membran, pvdf
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Filterkode: ISEQ; I mmobilon-PSQ overførselsmembran |
| Til brug med (applikation) | Western blotting; Immunblotting (vestlig); Prikklat |
| Bindende Kapacitet | Elektrostatisk, hydrofobisk |
| Farve | Hvid |
| Kode | ISEQ |
| Overflade | Almindelig |
| Format | Rulle |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Dimensioner (LxB) | 1,875 m x 26,5 cm |