Beskrivelse
- Kompatible pletter: Coomassie strålende blå, Amido sort, Indien blæk, Ponceau-S rød, kolloid guld, CPTS, Toluidin blå, gennemlysning, Sypro™ rubin
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Filterkode: IPVH; I mmobilon-P PVDF-membran |
| Til brug med (applikation) | Western blotting; Immunblotting (vestlig); Prikklat |
| Bindende Kapacitet | Elektrostatisk, hydrofobisk |
| Farve | Hvid |
| Kode | IPVH |
| Overflade | Almindelig |
| Mængde | 1 |
| Format | Rulle |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Vis mere |