Description
Biologisk inerte blandinger af celluloseacetat og cellulosenitrat har lavet MF-Millipore™ membranfiltre en af de mest udbredte membraner i analytiske og forskningsmæssige applikationer. MF-Millipore™ filtre uden Triton™ overfladeaktivt stof indeholder minimale mængder befugtningsmiddel og har et lavere vandekstraherbart indhold end standard MF-Millipore™ filtre.Funktioner og fordele:Alsidigt filter til biologiske og miljømæssige overvågningsapplikationer Fås i en række porestørrelser, farvet sort eller hvid, med eller uden en gitteroverflade Kompatibel med ethylenoxid, gammabestråling og autoklave steriliseringsmetoder
Specifications
Specifications
| Luftstrømshastighed | 4 l/min x cm 2 |
| Bubble Point | ved 23 °C,≥ 2,1 bar, luft med vand |
| Format | disk |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Filterkode | HATF |
| Til brug med (applikation) | Western blotting |
| Porøsitet | 0.79 |
| Overfladetype | Almindelig |
| Temperatur (metrisk) Maks | 75 °C |
| Show More |