Få mere at vide
Merck Immobilon-NC-membraner, Triton-fri, 0,45μ m
Artikelnummer. p-7232229 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
82 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10166480 85 mm Pakke med 50
10238200 82 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10166480 Leverandør Merck Leverandørnr. HATF08550
Blandede celluloseestere, fri for overfladeaktive stoffer
0,45μ m (0,45 mikron filter) porestørrelse Blandede celluloseestere, fri for overfladeaktive stoffer, transfermembran til western blotting ved brug af kromogene, radioaktive eller fluorescerende detektionsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Materiale MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 60 ml/min x cm2
Til brug med (applikation) Afklaring af væsker; Steriliserende filtrering af vævskulturmedier, tilsætningsstoffer, antibiotika; Luft overvågning; Partikelanalyse; Fjernelse af partikler; Biologiske assays (receptorbindingsundersøgelser, TCA bundfald osv.).
Membran type Almindelig
Type Blotting Membraner
Befugtningsevne Hydrofil
Diameter (metrisk) 85 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose