Få mere at vide
Merck Immobilon-NC-membraner, Triton-fri, 0,45μ m
Shop alle Merck produkter
Diameter (metrisk):
82 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Blandede celluloseestere, fri for overfladeaktive stoffer
0,45μ m (0,45 mikron filter) porestørrelse Blandede celluloseestere, fri for overfladeaktive stoffer, transfermembran til western blotting ved brug af kromogene, radioaktive eller fluorescerende detektionsmetoder.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 60 ml/min x cm2 |
| Til brug med (applikation) | Afklaring af væsker; Steriliserende filtrering af vævskulturmedier, tilsætningsstoffer, antibiotika; Luft overvågning; Partikelanalyse; Fjernelse af partikler; Biologiske assays (receptorbindingsundersøgelser, TCA bundfald osv.). |
| Membran type | Almindelig |
| Type | Blotting Membraner |
| Befugtningsevne | Hydrofil |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Immobilon-NC Triton-free 82mm disc 50/pk MCE .45um
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.