Få mere at vide
Merck Immobilon™ -FL PVDF membraner
Artikelnummer. p-8571008 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Mængde:
1 rulle
10 ark
Format:
Ark
Rulle
Dimensioner (LxB):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 tommer)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tommer)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 tommer x 6,2 fod)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 tommer x 12,3 fod)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tommer)
8,5 cm x 10 m (3,3 tommer x 32,8 fod)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Dimensioner (LxB) unitSize
16319601 1 rulle Rulle 8,5 cm x 10 m (3,3 tommer x 32,8 fod) -
10452792 1 rulle Rulle 26,5 cm x 3,75 m (10,4 tommer x 12,3 fod) 1 rulning
15740319 1 rulle Rulle 26,5 cm x 1,875 m (10,4 tommer x 6,2 fod) -
10777074 10 ark Ark 7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tommer) Pakke med 10
10599942 10 ark Ark 10 x 10 cm (3,9 x 3,9 tommer) Pakke med 10
10113432 10 ark Ark 20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tommer) Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16319601 Leverandør Merck Leverandørnr. IPFL85R
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Immobilon-FL PVDF, 0,45 μm, 8,5 cm x 10 m rulle
Designet specielt til Western blots og proteinsekventering. Immobilon™ -FL PVDF overføringsmembraner er glat overflade med 0,45μ m porer og har lavere baggrundsfluorescens end andre membraner. Fås i 10 og 20 cm firkanter og en 3,75 m rulle.
  • Den første overførselsmembran optimeret til fluorescensapplikationer
  • Ekstremt lav baggrund forbedrer følsomheden af alle fluorescensdetektionsprotokoller
  • Kompatibel med alle almindeligt anvendte fluorescerende prober ved alle excitations- og emissionsbølgelængder
  • Ideel til multipleksing og kemifluorescensapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8.5 cm
Bredde (metrisk) 10 m
Oversigt Immobilon-FL overførselsmembran
Til brug med (applikation) Fluorescens, Chemifluorescens, Chromogenic, Chemiluminescens
Farve Hvid
Mængde 1 rulle
Bredde (engelsk) 32.8 ft.
Format Rulle
Materiale PVDF
Længde (engelsk) 3,3 tommer.
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 8,5 cm x 10 m (3,3 tommer x 32,8 fod)
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.