Få mere at vide
Merck Immobilon™ -FL PVDF membraner
Artikelnummer. 10777074 Shop alle Merck produkter
Mængde:
1 rulle
10 ark
Format:
Ark
Rulle
Dimensioner (LxB):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 tommer)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tommer)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 tommer x 6,2 fod)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 tommer x 12,3 fod)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tommer)
8,5 cm x 10 m (3,3 tommer x 32,8 fod)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Artikelnummer. 10777074
Brand: Merck IPFL07810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specielt til Western blots og proteinsekventering. Immobilon™ -FL PVDF overføringsmembraner er glat overflade med 0,45μ m porer og har lavere baggrundsfluorescens end andre membraner. Fås i 10 og 20 cm firkanter og en 3,75 m rulle.
  • Den første overførselsmembran optimeret til fluorescensapplikationer
  • Ekstremt lav baggrund forbedrer følsomheden af alle fluorescensdetektionsprotokoller
  • Kompatibel med alle almindeligt anvendte fluorescerende prober ved alle excitations- og emissionsbølgelængder
  • Ideel til multipleksing og kemifluorescensapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 7 cm
Bredde (metrisk) 8.4 cm
Til brug med (applikation) Fluorescens, Chemifluorescens, Chromogenic, Chemiluminescens
Farve Hvid
Kode IPFL
Mængde 10 ark
Bredde (engelsk) 3,3 tommer.
Format Ark
Materiale PVDF
Længde (engelsk) 2,8 tommer
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tommer)
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.