Få mere at vide
Merck Immobilon™ -FL PVDF membraner
Shop alle Merck produkter
Mængde:
1 rulle
10 ark
Format:
Ark
Rulle
Dimensioner (LxB):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 tommer)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tommer)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 tommer x 6,2 fod)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 tommer x 12,3 fod)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tommer)
8,5 cm x 10 m (3,3 tommer x 32,8 fod)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Beskrivelse
- Den første overførselsmembran optimeret til fluorescensapplikationer
- Ekstremt lav baggrund forbedrer følsomheden af alle fluorescensdetektionsprotokoller
- Kompatibel med alle almindeligt anvendte fluorescerende prober ved alle excitations- og emissionsbølgelængder
- Ideel til multipleksing og kemifluorescensapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |
| Til brug med (applikation) | Fluorescens, Chemifluorescens, Chromogenic, Chemiluminescens |
| Farve | Hvid |
| Kode | IPFL |
| Mængde | 10 ark |
| Bredde (engelsk) | 3,9 tommer. |
| Format | Ark |
| Materiale | PVDF |
| Længde (engelsk) | 3,9 tommer. |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.