Få mere at vide
Merck Immobilon™ -FL PVDF membraner
Artikelnummer. 10113432 Shop alle Merck produkter
Mængde:
1 rulle
10 ark
Format:
Ark
Rulle
Dimensioner (LxB):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 tommer)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tommer)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 tommer x 6,2 fod)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 tommer x 12,3 fod)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tommer)
8,5 cm x 10 m (3,3 tommer x 32,8 fod)
Conditionnement:
1 rulning
Pakke med 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10113432
Marque: Merck IPFL20200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designet specielt til Western blots og proteinsekventering. Immobilon™ -FL PVDF overføringsmembraner er glat overflade med 0,45μ m porer og har lavere baggrundsfluorescens end andre membraner. Fås i 10 og 20 cm firkanter og en 3,75 m rulle.
  • Den første overførselsmembran optimeret til fluorescensapplikationer
  • Ekstremt lav baggrund forbedrer følsomheden af alle fluorescensdetektionsprotokoller
  • Kompatibel med alle almindeligt anvendte fluorescerende prober ved alle excitations- og emissionsbølgelængder
  • Ideel til multipleksing og kemifluorescensapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Til brug med (applikation) Fluorescens, Chemifluorescens, Chromogenic, Chemiluminescens
Farve Hvid
Kode IPFL
Mængde 10 ark
Bredde (engelsk) 7,9 tommer
Format Ark
Materiale PVDF
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tommer)
Afficher plus Afficher moins
Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis