Description
Funktioner:
- 0,45μ m porestørrelse er ideel til de fleste Western blotting-applikationer med kemiluminescens eller kromogen detektion
- Sparer tid og reducerer spild ved at eliminere alkoholforvådningstrinnet
- Højere proteinretention leverer stærkere signal end de fleste nitrocellulosemembraner
Specifications
Specifications
| Oversigt | Let fugtes med vand |
| Til brug med (applikation) | Western Blotting |
| Farve | Hvid |
| Kode | IEVH |
| Overflade | Almindelig |
| Mængde | 1 rulle |
| Format | Rulle |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Dimensioner (LxB) | 1,875 m x 26,5 cm |