Få mere at vide
Merck Immobilon™ -E Overførselsmembran
Artikelnummer. 16379591
Skift visning
Mængde:
1 rulle
10 ark
4 plader
50 ark
Dimensioner (LxB):
1,875 m x 26,5 cm
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Pakke med 4
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Dimensioner (LxB) Pakningsstørrelse
16379591 1 rulle 10 m x 8,5 cm -
15867541 1 rulle 1,875 m x 26,5 cm 1 rulning
15897531 4 plader 7 x 8,4 cm Pakke med 4
15807541 50 ark 7 x 8,4 cm Pakke med 50
15817541 10 ark 8 x 10 cm Pakke med 10
15827541 10 ark 9 x 12 cm Pakke med 10
15837541 10 ark 10 x 10 cm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16379591 Leverandør Merck Leverandørnr. IEVH85R
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Immobilon™ -E giver en PVDF blotting-membran, der fugter i transferbuffer eller vand og eliminerer behovet for alkohol-forvådningstrinnet.
Funktioner:
  • 0,45μ m porestørrelse er ideel til de fleste Western blotting-applikationer med kemiluminescens eller kromogen detektion
  • Sparer tid og reducerer spild ved at eliminere alkoholforvådningstrinnet
  • Højere proteinretention leverer stærkere signal end de fleste nitrocellulosemembraner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 10 m
Bredde (metrisk) 8.5 cm
Oversigt Let fugtes med vand
Til brug med (applikation) Western blotting
Bindende Kapacitet Elektrostatisk, hydrofobisk
Farve Hvid
Kode IEVH
Overflade Almindelig
Mængde 1 rulle
Format Rulle
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 10 m x 8,5 cm
Produktlinje Blotting Membraner