Få mere at vide
Cytiva Immobiline™ DryStrip-sæt og komponenter
Artikelnummer. 10565585 Shop alle Cytiva produkter
Type:
Anode
Bakke og elektrodeholder
Immobiline DryStrip-sæt
Katode
Prøve kop
Prøve kop bar
Tør stripslynge
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 4
Pakke med 60
Artikelnummer. 10565585
Brand: Cytiva 18100431
Præfabrikeret Immobiline DryStrip geler til at køre den første dimension af et 2-D elektroforeseeksperiment med Multiphor II elektroforesesystem
Løb op til 12 Immobiline DryStrip strimler samtidigt med op til 100 μL på hver Immobiline DryStrip.
  • Instruktionsmanualen præsenterer alle nødvendige oplysninger for hele metoden til horisontal 2-D elektroforese. Ved passende tilpasninger kan SDS-elektroforesen også udføres ved brug af vertikalt elektroforeseudstyr
  • Immobiline DryStrip-sættet letter prøvepåføring og kørsel og ækvilibrering af Immobiline DryStrip til den første dimension i 2-D (to-dimensionel) elektroforese
  • Isoelektrisk fokusering med en immobiliseret pH-gradient (IPG), gør ægte isoelektrisk fokusering mulig og forbedrer markant reproducerbarheden af pletfordelingen langs pH-gradientaksen på 2-D-kort
  • Individuelle komponenter er også tilgængelige separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Multiphor II Elektroforesesystem
Type Bakke og elektrodeholder